3-Iodopropeno 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ioduro de alilo
218540250 218541000
ACRO218540250EA 101 EUR
ACRO218540250 ACRO218541000
3-Iodopropeno 97% estabilizado
3-Iodopropeno
Formula: C₃H₅I
Pto. Ebullición: 102…103 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 1,83 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001094
Núm. CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,00291
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5515 to 1.5565 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper