Isotiocianato de alilo 94% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: Stabilised with α-tocopherol 0,01%
102950050 102951000 102955000
ACRO102950050EA 30.2 EUR
ACRO102950050 ACRO102951000 ACRO102955000
Isotiocianato de alilo 94% estabilizado
Isotiocianato de alilo
Formula: C₄H₅NS
Pto. Ebullición: 151…153 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,0175 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004822
Núm. CAS: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
UN: 1545
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,00292
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol
Relative density (20/4°C) 1.017 to 1.022