(±)-1-Aminopropan-2-ol (Mezcla de isómeros) ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (±)-Isopropanolamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07020.0100 8.07020.1000 8.07020.9190 8.07020.9200
8.07020.0100EA 33.9 EUR
8.07020.0100 8.07020.1000 8.07020.9190 8.07020.9200
(±)-1-Aminopropan-2-ol (Mezcla de isómeros) ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formula: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Pto. Ebullición: 158…160 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1
Densidad: 0.962 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008139
Núm. CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay isomers (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%) ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test