(±)-2-Aminobutan-1-ol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
B24398.AE
B24398.AP
B24398.AEEA
49
EUR
B24398.AE
B24398.AP
(±)-2-Aminobutan-1-ol 97%
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 96-20-8
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4525
Odour: Amine-like
pH: 11.1
Melting Point: -2°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1098274
Merck Reference: 14,427
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008095
Formula:
C₄H₁₁NO MW: 89,14 g/mol Pto. Ebullición: 176…178 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 0,944 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008095 Núm. CAS: 96-20-8 EINECS: 202-488-2 UN: 2735 ADR: 8,III Índice Merck: 14,427 |