1-Bromo-2-iodobenceno 99% estabilizado

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene

221950050 221950250
ACRO221950050EA 43.8 EUR
ACRO221950050 ACRO221950250
1-Bromo-2-iodobenceno 99% estabilizado
1-Bromo-2-iodobenceno
Formula: C₆H₄BrI
Pto. Ebullición: 120…121 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 2,203 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001030
Núm. CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6620 to 1.6650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR