Mequinol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Metoxifenol
126000010 126001000 126005000 126000051 126000250
ACRO126000010EA 158 EUR
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000 ACRO126000051 ACRO126000250
Mequinol 99%
Mequinol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Pto. Ebullición: 243 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 56…57 °C
Pto. de inflamación: 133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002332
Núm. CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %