α-Metilestireno 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fenilpropeno
127710010 127711000 127710025
ACRO127710010EA 67.8 EUR
ACRO127710010 ACRO127711000 ACRO127710025
α-Metilestireno 99% estabilizado
α-Metilestireno
Formula: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 165…169 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0,909 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008859
Núm. CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 ppm tert.-butylcatechol