(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
104420250 104421000 104420050 104422500
ACRO104420250EA 82.9 EUR
ACRO104420250 ACRO104421000 ACRO104420050 ACRO104422500
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Formula: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Pto. Ebullición: 264…265 °C (739 mmHg)
Densidad: 1,17 g/cm³
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008140
Núm. CAS: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %