(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22672.14
B22672.22
B22672.36
B22672.14EA
76.5
EUR
B22672.14
B22672.22
B22672.36
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 97%
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 616-30-8
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Flash Point: 186°(366°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 264-266°/739mm
Beilstein Reference: 1719121
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008140
Formula:
C₃H₉NO₂ Pto. Ebullición: 264…266 °C (739 mmHg) Densidad: 1,186 Pto. de inflamación: 186 °C (366 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008140 Núm. CAS: 616-30-8 EINECS: 210-475-8 ADR: 8,III |