Estirol 99% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
132790010 132790025 132790100 132790250
ACRO132790010EA 46.9 EUR
ACRO132790010 ACRO132790025 ACRO132790100 ACRO132790250
Estirol 99% estabilizado, extra puro
Estirol
Formula: C₈H₈
Pto. Ebullición: 145…146 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 0,906 g/cm³
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008612
Núm. CAS: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,08944
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)