(±)-1-Etoxi-2-propanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
259050010 259050025 259050100
ACRO259050010EA 69.3 EUR
ACRO259050010 ACRO259050025 ACRO259050100
(±)-1-Etoxi-2-propanol 95%
(±)-1-Etoxi-2-propanol
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0.897 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067050
Núm. CAS: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 3271
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol