(±)-1-Etoxi-2-propanol ≥90% remainder 2-ethoxy-1-propanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 90+%
CAS No.: 1569-02-4
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 42°(108°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.896
Refractive Index: 1.4065
Appearance: Colourless
Melting Point: -100°
Boiling Point: 132°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00067050
Formula:
C₅H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 132 °C Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 0,896 Pto. de inflamación: 42 °C (108 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067050 Núm. CAS: 1569-02-4 EINECS: 216-374-5 UN: 1987 ADR: 3,III |