(±)-1-Metoxi-2-propanol 98.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
244990025
244990250
244990010
244990050
244990251
ACRO244990025EA
124
EUR
ACRO244990025
ACRO244990250
ACRO244990010
ACRO244990050
ACRO244990251
(±)-1-Metoxi-2-propanol 98.5%, extra puro
(±)-1-Metoxi-2-propanol
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Pto. Ebullición: 120 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –97 °C Densidad: 0,92 g/cm³ Pto. de inflamación: 30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004537 Núm. CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |