(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-Éter monometílico del propilenglicol
41547.AK
41547.K2
41547.K7
41547.M6
41547.AKEA
30.9
EUR
41547.AK
41547.K2
41547.K7
41547.M6
(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥99%
(±)-1-Metoxi-2-propanol
Purity: 99+%
CAS No.: 107-98-2
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.926
Refractive Index: 1.4030
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
pH: 4-7
Melting Point: -100°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1731270
UN No.: 3092
MDL No.: MFCD00004537
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ MW: 90.12 g/mol Pto. Ebullición: 119…120 °C Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 0.926 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004537 Núm. CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3 III |