(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L12694.AK L12694.AU
L12694.AKEA 27.1 EUR
L12694.AK L12694.AU
(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥99%
(±)-1-Metoxi-2-propanol
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Pto. Ebullición: 119,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004537
Núm. CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM