Bencilo cloruro 99.5+% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
180850010 180850025 180850100
ACRO180850010EA 52.5 EUR
ACRO180850010 ACRO180850025 ACRO180850100
Bencilo cloruro 99.5+% estabilizado, extra puro
Bencilo cloruro
Formula: (C₆H₅)CH₂Cl
Pto. Ebullición: 179,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000889
Núm. CAS: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,01131
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.25 % propylene oxide