(±)-1-Metoxi-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.16738.6025
1.16738.9190
1.16738.1000
1.16738.6025EA
857
EUR
1.16738.6025
1.16738.9190
1.16738.1000
(±)-1-Metoxi-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
(±)-1-Metoxi-2-propanol
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Pto. Ebullición: 119,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –97 °C Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 31 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004537 Núm. CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3, |