Bencilo cloruro ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12481.0E A12481.36
A12481.0EEA 88.8 EUR
A12481.0E A12481.36
Bencilo cloruro ≥99% estabilizado
Bencilo cloruro
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 100-44-7 Molecular Formula: C7H7Cl Formula Weight: 126.59 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 1.099 Refractive Index: 1.5380 Melting Point: -43° Boiling Point: 178-180° Solubility: Miscible with alcohol, ether. Insoluble in water Beilstein Reference: 471308 Merck Reference: 14,1129 UN No.: 1738 MDL No.: MFCD00000889
Formula: (C₆H₅)CH₂Cl
Pto. Ebullición: 178…180 °C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,099
Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000889
Núm. CAS: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,1129