(±)-1-Metoxi-2-propanol 98, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: (±)-Éter monometílico del propilenglicol
23829.293EA 80.9 EUR
23829.293 23829.320
(±)-1-Metoxi-2-propanol 98, GPR RECTAPUR®
(±)-1-Metoxi-2-propanol
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
MW: 90.12 g/mol
Pto. Ebullición: 119.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 31
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004537
Núm. CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Water Max. 0.1 %