4-(Clorometil)anísol 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-(Clorometil)anísol
294170050 294170250 294171000
ACRO294170050EA 75.2 EUR
ACRO294170050 ACRO294170250 ACRO294171000
4-(Clorometil)anísol 98% estabilizado
4-(Clorometil)anísol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Pto. Ebullición: 117…118 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000915
Núm. CAS: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 1 to 5 % K2CO3