1,3-Ciclohexadieno 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ciclohexa-1,3-dieno
111100050
111100250
111101000
ACRO111100050EA
83.1
EUR
ACRO111100050
ACRO111100250
ACRO111101000
1,3-Ciclohexadieno 96% estabilizado
1,3-Ciclohexadieno
Formula:
C₆H₈ MW: 80.13 g/mol Pto. Ebullición: 80 Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0.86 g/cm³ Pto. de inflamación: –6 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001532 Núm. CAS: 592-57-4 EINECS: 209-764-1 UN: 3295 ADR: 3 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4715 to 1.4765 (20°C, nm) |
GC | ≥95.0 % |
Stabilizer | 0.1 % BHT |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...