1,4-Ciclohexadieno ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ciclohexa-1,4-dieno
Estabilización:
0.10 % estabilizado con hidroquinona
L07337.06
L07337.14
L07337.22
L07337.06EA
46.1
EUR
L07337.06
L07337.14
L07337.22
1,4-Ciclohexadieno ≥97% estabilizado
1,4-Ciclohexadieno
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 628-41-1
Molecular Formula: C6H8
Formula Weight: 80.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -49°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1900733
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001535
Formula:
C₆H₈ MW: 80.13 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C Pto. de fusión: –49 °C Densidad: 0.847 Pto. de inflamación: –6 °C (21 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001535 Núm. CAS: 628-41-1 EINECS: 211-043-1 UN: 3295 ADR: 3 II |