p-Menta-1,4-dieno 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene
207501000 207505000
ACRO207501000EA 58.2 EUR
ACRO207501000 ACRO207505000
p-Menta-1,4-dieno 97% estabilizado
p-Menta-1,4-dieno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 182
Densidad: 0.847 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001537
Núm. CAS: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.852 g/ml
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 to 0.1 % dl-alpha tocopherol
Peroxide value ≤30.0 meq/kg