1,3-Ciclohexanodiona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclohexane-1,3-dione
111171000 111175000
ACRO111171000EA 78.8 EUR
ACRO111171000 ACRO111175000
1,3-Ciclohexanodiona 97%
1,3-Ciclohexanodiona
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >101 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001585
Núm. CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Índice Merck: 13,03200
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥101 °C
Titration Argentometric ≤1 % Sodium chloride
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %