1,3,5,7-Ciclooctatetraeno 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
160570025 160570100 160572500
ACRO160570025EA 107 EUR
ACRO160570025 ACRO160570100 ACRO160572500
1,3,5,7-Ciclooctatetraeno 98% estabilizado
1,3,5,7-Ciclooctatetraeno
Formula: C₈H₈
Pto. Ebullición: 142…143 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004161
Núm. CAS: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
UN: 2358
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Turbid yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone