3-Metil-2-ciclopenten-1-ona 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Metilciclopent-2-enona
163590100 163590500 163592500
ACRO163590100EA 84.5 EUR
ACRO163590100 ACRO163590500 ACRO163592500
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona 98% estabilizado
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona
Formula: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Pto. Ebullición: 74 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 3…5 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001403
Núm. CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone
UV at 240 nm A: ≤0.26
Wavelength at 1 A.U. ≤215 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %