3-Metil-2-ciclopenten-1-ona ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Metilciclopent-2-enona
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona 0,10 %
A13993.09
A13993.18
A13993.09EA
91.3
EUR
A13993.09
A13993.18
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona ≥98% estabilizado
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 2758-18-1
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Pleasant
pH: 4.9
Melting Point: 2°
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 1280476
MDL No.: MFCD00001403
Formula:
C₆H₈O MW: 96,13 g/mol Pto. Ebullición: 72…74 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 2 °C Densidad: 0,980 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001403 Núm. CAS: 2758-18-1 EINECS: 220-421-5 |