1,4-Dioxano 99.5% estabilizado para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
270490010 270490025
ACRO270490010EA 168 EUR
ACRO270490010 ACRO270490025
1,4-Dioxano 99.5% estabilizado para análisis
1,4-Dioxano
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 101 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1.034 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.001 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)