1,4-Dioxano, extra dry over Molecular Sieve 99,5% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
364341000 364340010 364340025 364345000
364341000.EA 45.7 EUR
364341000. 364340010. 364340025. 364345000.
1,4-Dioxano, extra dry over Molecular Sieve 99,5% estabilizado, AcroSeal®
1,4-Dioxano
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 101 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1.034 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colourless liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0,005 %
GC ≥99,5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Acidity (CH3COOH) ≤0,002 %
Peroxides ≤0,005 % (as H₂O₂)