VWR®, Turbidímetro portátil, TIR 210 USB
Proveedor: VWR Collection
705-1104EA 142 EUR
705-1104 705-1166
VWR®, Turbidímetro portátil, TIR 210 USB
Turbidímetros
TIR 210 is a compact turbidity meter designed for fast and precise on-site testing.
  • Apagado automático después de 10 minutos sin uso
  • Calibrado con patron primario de formazina
  • Medición con luz infraroja a 90º
  • USB port for data export
Adecuado tanto para líquidos con color como transparentes
Certificaciones: ISO 7027
Información de suministro: Se suministra en un maletín con manual de instrucciones, certificado de test, material de instalación, dos cuvetas para muestra con tapa negra (55 mm), paño de limpieza para cubeta y cuatro patrones de turbidez de 0,1, 20, 200, 800 NTU.