Bromotrimetilsilano ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with copper
A15334.09
A15334.18
A15334.30
A15334.09EA
46.8
EUR
A15334.09
A15334.18
A15334.30
Bromotrimetilsilano ≥97% estabilizado
Bromotrimetilsilano
Stabilized with copper powder or silver wire
Purity: 97%
CAS No.: 2857-97-8
Molecular Formula: C3H9BrSi
Formula Weight: 153.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Acrid
Melting Point: -44°
Boiling Point: 78-80°
Beilstein Reference: 1731135
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000048
Formula:
C₃H₉BrSi Pto. Ebullición: 78…80 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 1,183 Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000048 Núm. CAS: 2857-97-8 EINECS: 220-672-0 UN: 2924 ADR: 3,II |