(±)-2-Tridecanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01926.06
L01926.03
L01926.06EA
83.3
EUR
L01926.06
L01926.03
(±)-2-Tridecanol ≥97%
(±)-2-Tridecanol
Purity: 97%
CAS No.: 1653-31-2
Molecular Formula: C13H28O
Formula Weight: 200.37
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 265°
Beilstein Reference: 1720217
MDL No.: MFCD00037601
Formula:
C₁₃H₂₈O Pto. Ebullición: 265 °C Pto. de fusión: 23…26 °C Densidad: 0,83 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037601 Núm. CAS: 1653-31-2 EINECS: 216-723-1 |