3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol 100-200 ppm
150760010 150760025 150761000 150760100
ACRO150760010EA 102 EUR
ACRO150760010 ACRO150760025 ACRO150761000 ACRO150760100
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno 95% estabilizado
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno
Formula: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 11…13 °C
Densidad: 0,982 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078246
Núm. CAS: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN: 2048
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02767
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
Density (20°C) 0.975 to 0.989 kg/l
GC ≥91 % (endo-Dicyclopentadiene)
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm p-tert-Butylcatechol