(±)-1,2-Hexanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L06864.18
L06864.30
L06864.18EA
49.2
EUR
L06864.18
L06864.30
(±)-1,2-Hexanodiol ≥97%
(±)-1,2-Hexanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 6920-22-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 122°(251°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1719244
MDL No.: MFCD00010737
Formula:
C₆H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 223…224 °C Pto. de fusión: 45 °C Densidad: 0,951 Pto. de inflamación: 122 °C (251 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010737 Núm. CAS: 6920-22-5 EINECS: 230-029-6 |