3-Mercapto-1,2-propanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (±)-3-Mercapto-1,2-propanodiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
8.41705.0050EA 109 EUR
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
3-Mercapto-1,2-propanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanodiol
Formula: C₃H₈O₂S
MW: 108.16 g/mol
Pto. Ebullición: 118
Densidad: 1.247 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004879
Núm. CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,09471
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 108.15 g/mol
Boiling Point 118 °C (6.7 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.247 g/cm3 (20 °C)