(±)-Ácido 2-metilbutírico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11546.0F
A11546.AC
A11546.AE
A11546.AP
A11546.0FEA
587
EUR
A11546.0F
A11546.AC
A11546.AE
A11546.AP
(±)-Ácido 2-metilbutírico ≥98%
(±)-Ácido 2-metilbutírico
Purity: 98%
CAS No.: 116-53-0
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.937
Refractive Index: 1.4055
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1720486
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002669
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 175…176 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 0,937 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002669 Núm. CAS: 116-53-0 EINECS: 204-145-2 UN: 3265 ADR: 8,III |