(±)-Ácido 2-metilbutírico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0181-25ML M0181-500ML
TCIAM0181-25MLEA 22 EUR
TCIAM0181-25ML TCIAM0181-500ML
(±)-Ácido 2-metilbutírico ≥97.0% (por GC)
(±)-Ácido 2-metilbutírico
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 174°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 73°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002669
Núm. CAS: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39989b049c18333c8b8c3fa56ece63f47a08a300&vid=39989b049c18333c8b8c3fa56ece63f47a08a300&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %