(±)-Ácido 2-metilvalérico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13873.0E
A13873.22
A13873.36
A13873.0EEA
628
EUR
A13873.0E
A13873.22
A13873.36
(±)-Ácido 2-metilvalérico ≥98%
(±)-Ácido 2-metilvalérico
Purity: 98+%
CAS No.: 97-61-0
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Unpleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 196-197°
Beilstein Reference: 1720655
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002671
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 196…197 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,930 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002671 Núm. CAS: 97-61-0 EINECS: 202-594-9 UN: 3265 ADR: 8,III |