(±)-Ácido 3-metilvalérico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
A18886.06 A18886.14 A18886.22
A18886.06EA 38.4 EUR
A18886.06 A18886.14 A18886.22
(±)-Ácido 3-metilvalérico ≥99%
(±)-Ácido 3-metilvalérico
Purity: 99% CAS No.: 105-43-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4160 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 1720696 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002729
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 196…198 °C
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0,930
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002729
Núm. CAS: 105-43-1
EINECS: 203-297-7
UN: 3265
ADR: 8,II