DL-Valina 99+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
172100500 172102500 172100010
ACRO172100500EA 39.4 EUR
ACRO172100500 ACRO172102500 ACRO172100010
DL-Valina 99+% para bioquímica
DL-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 217 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 283,5…285 °C (desc.)
Densidad: 1,31 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004267
Núm. CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Índice Merck: 12,10046
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm