DL-Valina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (±)-Valina, H-DL-Val-OH
A16756.0E A16756.22 A16756.36
A16756.0EEA 684 EUR
A16756.0E A16756.22 A16756.36
DL-Valina ≥99%
DL-Valina
Purity: 99% CAS No.: 516-06-3 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: ca 296° subl. Beilstein Reference: 506689 Merck Reference: 14,9909 MDL No.: MFCD00004267
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 217
Pto. de fusión: ∼ 296 °C (subl.)
Densidad: 1.352 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004267
Núm. CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Índice Merck: 12,10046