DL-Leucina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (±)-Leucina, H-DL-Leu-OH
172130250 172132500
ACRO172130250EA 43.3 EUR
ACRO172130250 ACRO172132500
DL-Leucina 99+%
DL-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 293…296 °C
Densidad: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063087
Núm. CAS: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Índice Merck: 13,05470
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm