DL-Leucina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(±)-Leucina, H-DL-Leu-OH
A10590.0B
A10590.18
A10590.30
A10590.0BEA
725
EUR
A10590.0B
A10590.18
A10590.30
DL-Leucina ≥99%
DL-Leucina
Purity: 99%
CAS No.: 328-39-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 294° subl.
Beilstein Reference: 636005
Merck Reference: 14,5451
MDL No.: MFCD00063087
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 294 °C (subl.) Densidad: 1,293 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063087 Núm. CAS: 328-39-2 EINECS: 206-328-2 Índice Merck: 14,5451 |