DL-Norvalina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15900.22 A15900.36 A15900.14
A15900.22EA 99.8 EUR
A15900.22 A15900.36 A15900.14
DL-Norvalina ≥98%
DL-Norvalina
Purity: 98% CAS No.: 760-78-1 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721163 Merck Reference: 14,6716 MDL No.: MFCD00064420
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 223 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064420
Núm. CAS: 760-78-1
EINECS: 212-082-7
Índice Merck: 14,6716