(±)-2-Etil-1-hexanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Ethylhexan-1-ol
A17104.0F
A17104.AP
A17104.0FEA
69.2
EUR
A17104.0F
A17104.AP
(±)-2-Etil-1-hexanol ≥99%
(±)-2-Etil-1-hexanol
Purity: 99%
CAS No.: 104-76-7
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Mild
Melting Point: -76°
Boiling Point: 183-186°
Beilstein Reference: 1719280
Merck Reference: 14,3808
MDL No.: MFCD00004746
Formula:
CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH MW: 130.23 g/mol Pto. Ebullición: 183…186 °C Pto. de fusión: –76 °C Densidad: 0.833 Pto. de inflamación: 77 °C (171 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004746 Núm. CAS: 104-76-7 EINECS: 203-234-3 IR: 01-2119487289-20 Índice Merck: 13,03842 |