(±)-2-Etil-1-hexanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
08607-1ML-F 08607-5ML-F
08607-1ML-FEA 26.6 EUR
08607-1ML-F 08607-5ML-F
(±)-2-Etil-1-hexanol, Supelco®
(±)-2-Etil-1-hexanol
Formula: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130.23 g/mol
Pto. Ebullición: 183
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004746
Núm. CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
IR: 01-2119487289-20
Índice Merck: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&vid=b147be53f238c69bee41eab5fd907f2a5ec65ba3&prid=web&clid=SAPDAM