(±)-2-Metil-1-butanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158270010 158270025 158270250 158271000
ACRO158270010EA 69.3 EUR
ACRO158270010 ACRO158270025 ACRO158270250 ACRO158271000
(±)-2-Metil-1-butanol 98%
(±)-2-Metil-1-butanol
Formula: C₅H₁₂O
Pto. Ebullición: 129 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004743
Núm. CAS: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,06109
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (Neat)
Sulfate (SO4) ≤0.05 %