(±)-3,3-Dimetil-2-butanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 464-07-3
Molecular Formula: (CH3)3CCH(OH)CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 28°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.812
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: 5.3°
Boiling Point: 119-121°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004522
Formula:
C₆H₁₄O Pto. Ebullición: 119…121 °C Pto. de fusión: 5,3 °C Densidad: 0,812 Pto. de inflamación: 28 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004522 Núm. CAS: 464-07-3 EINECS: 207-347-9 UN: 1987 ADR: 3,III |