(±)-3,5,5-Trimetil-1-hexanol ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0596-25ML T0596-500ML
TCIAT0596-25MLEA 17 EUR
TCIAT0596-25ML TCIAT0596-500ML
(±)-3,5,5-Trimetil-1-hexanol ≥85.0% (por GC)
(±)-3,5,5-Trimetil-1-hexanol
Formula: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036138
Núm. CAS: 3452-97-9
EINECS: 222-376-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72827a6918df3fe69a903781bc3336dc359431f2&vid=72827a6918df3fe69a903781bc3336dc359431f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %