(±)-3,7-Dimetil-3-octanol 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
379061000 379065000
ACRO379061000EA 64.8 EUR
ACRO379061000 ACRO379065000
(±)-3,7-Dimetil-3-octanol 97+%
(±)-3,7-Dimetil-3-octanol
Formula: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Pto. Ebullición: 193 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,828 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004482
Núm. CAS: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %